Merck
AMBH2D702788
Ambeed, Inc.
4-Bromobenzo[b]thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.1
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C8H5BrS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5H
InChI Key
QPBSEYFVZDMBFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5118-13-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5118-13-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)