Merck
AMBH2D701D4B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(16)14-6-4-13(5-7-14)8-10(15)9-17-13/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
XDSCHYPLQWGQRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/954236-44-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/954236-44-3.html