Merck
AMBH2D70096D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methylpyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
InChI Key
UHMANLXCLQNQJD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23003-35-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23003-35-2.html