Merck
AMBH2D70092E
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-nitroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.05
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-5-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-2-1-6-5-11-4-3-7(6)9(8)12(13)14/h1-5H
InChI Key
COTVYJVDXKFNRB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850197-72-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/850197-72-7.html