Merck
AMBH2D700259
Ambeed, Inc.
3-Fluorobenzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.13
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,8-9H2
InChI Key
OJSCBKGRGMBEEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18645-88-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)