Merck
AMBH2D6FF782
Ambeed, Inc.
2-Methyl-1,4-phenylene bis(4-(((4-(acryloyloxy)butoxy)carbonyl)oxy)benzoate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
704.68
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1,4-phenylene bis(4-(((4-(acryloyloxy)butoxy)carbonyl)oxy)benzoate)
Inchi Code
1S/C37H36O14/c1-4-32(38)44-20-6-8-22-46-36(42)49-28-14-10-26(11-15-28)34(40)48-30-18-19-31(25(3)24-30)51-35(41)27-12-16-29(17-13-27)50-37(43)47-23-9-7-21-45-33(39)5-2/h4-5,10-19,24H,1-2,6-9,20-23H2,3H3
InChI Key
ZKBUNGNDTCOGEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/187585-64-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements