Merck
AMBH2D6FF158
Ambeed, Inc.
2-(Cyclopropylamino)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL番号:
Iupac Name
2-(cyclopropylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c12-9(13)7-2-1-5-10-8(7)11-6-3-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
QVDNJGOBMXAPSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/639807-18-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/639807-18-4.html