Merck
AMBH2D6FDD18
Ambeed, Inc.
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.08
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClFN.ClH/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10;/h2-5H,11H2,1H3;1H
InChI Key
CEVBNFPEJNNLJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956371-30-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1956371-30-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)