Merck
AMBH2D6FDADF
Ambeed, Inc.
2-(1H-Indazol-3-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
Iupac Name
3H-indazol-3-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c12-9(13)5-8-6-3-1-2-4-7(6)10-11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
JEEDFPVACIKHEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26663-42-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/26663-42-3.html