Merck
AMBH2D6FD9C0
Ambeed, Inc.
3-Chloro-1,2-benzisoxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.57
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-1,2-benzisoxazole
Inchi Code
1S/C7H4ClNO/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H
InChI Key
INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or Solid or Cloudy liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16263-52-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16263-52-8.html