Merck
AMBH2D6FD888
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-methylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.04
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c1-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-4H,1H3
InChI Key
AACXQAPPAREFQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116070-31-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/116070-31-6.html