Merck
AMBH2D6FBF71
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.13
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-7-3-5-1-2-9-6(5)4-10-7/h1-4,9H
InChI Key
GOWCYYDVGZXHSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190319-70-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1190319-70-0.html