Merck
AMBH2D6FBEA1
Ambeed, Inc.
4-Cyano-1H-indole-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.17
MDL番号:
Iupac Name
4-cyano-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O2/c11-5-7-3-6(10(13)14)4-9-8(7)1-2-12-9/h1-4,12H,(H,13,14)
InChI Key
UEYYLWAXGUNAKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427502-44-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1427502-44-0.html