Merck
AMBH2D6FBE02
Ambeed, Inc.
(2-((2,5-Dichloropyrimidin-4-yl)amino)phenyl)dimethylphosphine oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.13
MDL番号:
Iupac Name
(2-((2,5-dichloropyrimidin-4-yl)amino)phenyl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C12H12Cl2N3OP/c1-19(2,18)10-6-4-3-5-9(10)16-11-8(13)7-15-12(14)17-11/h3-7H,1-2H3,(H,15,16,17)
InChI Key
XIKUAKVCJMVXCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1197953-49-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1197953-49-3.html