Merck
AMBH2D6FBDB8
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-12(2,9-13)11(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,13H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
PLZZXRKTRWITII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17701-61-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17701-61-0.html