Merck
AMBH2D6FBD2F
Ambeed, Inc.
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.15
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-4-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7NO3/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
WHJDQIWWIJARMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18515-67-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/18515-67-8.html