Merck
AMBH2D6FBC53
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinolin-8-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.06
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-4-5-11-9-6(7)2-1-3-8(9)12/h1-5,12H
InChI Key
CNBUFEUMIIGYIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139399-63-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/139399-63-6.html