Merck
AMBH2D6FB0BB
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.04
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-methoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-6-4(8)2-3-5(7)9-6/h2-3H,8H2,1H3
InChI Key
HSVYYOLSYNEVSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89466-18-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89466-18-2.html