Merck
AMBH2D6FA5B5
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-5(4-9)2-7(10)3-6/h1-3,10H
InChI Key
CFHJXQLPUIYWNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/770718-92-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/770718-92-8.html