Merck
AMBH2D6FA3E8
Ambeed, Inc.
4-((4-Aminopiperidin-1-yl)methyl)benzonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.76
MDL番号:
Iupac Name
4-[(4-amino-1-piperidinyl)methyl]benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3.ClH/c14-9-11-1-3-12(4-2-11)10-16-7-5-13(15)6-8-16;/h1-4,13H,5-8,10,15H2;1H
InChI Key
IQEQWOGQIATCJR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353977-72-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1353977-72-6.html