Merck
AMBH2D6FA311
Ambeed, Inc.
4-(Dimethylamino)cyclohexan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.21
MDL番号:
Iupac Name
4-(dimethylamino)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-9(2)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
LMBFUMXVHAJSNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40594-34-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements