Merck
AMBH2D6F8C41
Ambeed, Inc.
5-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.54
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-3-fluoro-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)
InChI Key
AKLNMOLGRGQMFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/514797-96-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/514797-96-7.html