Merck
AMBH2D6F880A
Ambeed, Inc.
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-8-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.59
MDL番号:
Iupac Name
6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-8-amine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-5-3-4(8)6-9-1-2-11(6)10-5/h1-3H,8H2
InChI Key
BTHAQNBCDQRTKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1161847-36-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1161847-36-4.html