Merck
AMBH2D6F8770
Ambeed, Inc.
(2-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.97
MDL番号:
Iupac Name
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO4/c1-13-8-4-2-3-7(9(11)12)6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
InChI Key
XSAPYCFXQHQPMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/958030-46-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/958030-46-1.html