Merck
AMBH2D6F8635
Ambeed, Inc.
(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
Iupac Name
(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-5-3-6(2)9-7(4-10)8-5/h3,10H,4H2,1-2H3
InChI Key
FZTVDDYZOWRJJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54198-72-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54198-72-0.html