Merck
AMBH2D6F8556
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrFN2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H
InChI Key
CBFQLJNXSVDWCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353636-66-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1353636-66-4.html