Merck
AMBH2D6F850A
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-cyclopropylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.06
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-cyclopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrN/c9-7-3-4-10-8(5-7)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
InChI Key
NPUZZKZKHYZOEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or low-melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086381-28-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1086381-28-3.html