Merck
AMBH2D6F8041
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.01
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-3-1-4(5(7)9)8-2-3/h1-2,8H,(H2,7,9)
InChI Key
ZDOSNCDGCSOFIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/196106-96-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/196106-96-4.html