Merck
AMBH2D6F7E0A
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.06
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-6-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3N/c11-8-3-4-15-9-2-1-6(5-7(8)9)10(12,13)14/h1-5H
InChI Key
ZRNZIUQSTWFKRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1070879-32-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1070879-32-1.html