Merck
AMBH2D6F72CB
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-10(2,7-11)8-3-5-9(6-4-8)12(13)14/h3-6H,1-2H3
InChI Key
XZVURMRLCAFELZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71825-51-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/71825-51-9.html