Merck
AMBH2D6F7130
Ambeed, Inc.
(4'-(Pentyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.16
MDL番号:
Iupac Name
4-(dihydroxyboryl)-4'-(pentyloxy)-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C17H21BO3/c1-2-3-4-13-21-17-11-7-15(8-12-17)14-5-9-16(10-6-14)18(19)20/h5-12,19-20H,2-4,13H2,1H3
InChI Key
DBDYXLZXTNHAFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158937-25-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/158937-25-8.html