Merck
AMBH2D6F6E56
Ambeed, Inc.
4-((Trimethylsilyl)ethynyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.32
MDL番号:
Iupac Name
4-[(trimethylsilyl)ethynyl]phenol
Inchi Code
1S/C11H14OSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7,12H,1-3H3
InChI Key
GCOHQMFWLBOIHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88075-18-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/88075-18-7.html