Merck
AMBH2D6F6D98
Ambeed, Inc.
1-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)azetidine-3-thiol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.75
MDL番号:
Iupac Name
1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-3-azetidinyl hydrosulfide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2S2.ClH/c9-5-3-8(4-5)6-7-1-2-10-6;/h5,9H,1-4H2;1H
InChI Key
WLQPQHGYHHHITD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179337-57-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/179337-57-6.html