Merck
AMBH2D6F6D55
Ambeed, Inc.
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.11
MDL番号:
Iupac Name
5-(difluoromethyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4F2N2O2/c7-5(8)3-1-10-4(2-9-3)6(11)12/h1-2,5H,(H,11,12)
InChI Key
UYWJPTNAOQSWOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1174321-06-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1174321-06-2.html