Merck
AMBH2D6F6C9F
Ambeed, Inc.
Acetoguanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.12
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ol
Inchi Code
1S/C4H6N4O/c1-2-6-3(5)8-4(9)7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8,9)
InChI Key
UUTHDVPZNWJUFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16352-06-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16352-06-0.html