Merck
AMBH2D6F5B32
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2,4-dichloropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.89
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2,4-dichloropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrCl2N/c6-4-3(7)1-2-9-5(4)8/h1-2H
InChI Key
IEFKJYCTYZMBFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144584-32-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/144584-32-7.html