Merck
AMBH2D6F5B13
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.24
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-cyclohexen-1-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H30BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8,13H,9-11H2,1-7H3,(H,19,20)
InChI Key
BQDDQHLYCAQNMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1251732-64-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1251732-64-5.html