Merck
AMBH2D6F5947
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.1
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-8-isoquinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2/c10-8-1-2-9(11)7-5-12-4-3-6(7)8/h1-2,12H,3-5,11H2
InChI Key
ZCXVHSIERUIKMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260779-54-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260779-54-1.html