Merck
AMBH2D6F58DE
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.04
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-5-4-7(10)12-6-2-1-3-11-8(5)6/h1-4H
InChI Key
BXXUGCOGJVNBKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28252-82-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28252-82-6.html