Merck
AMBH2D6F57DC
Ambeed, Inc.
3-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
PODOUIALODEQFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25090-39-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/25090-39-5.html