Merck
AMBH2D6F5797
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.57
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6ClN/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
YSEYOMUPVMGJPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72093-03-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72093-03-9.html