Merck
AMBH2D6F5719
Ambeed, Inc.
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.13
MDL番号:
Iupac Name
(5-fluoro-3-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c8-6-1-5(2-7(10)11)3-9-4-6/h1,3-4H,2H2,(H,10,11)
InChI Key
PDNYDJMSNJBNMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38129-24-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/38129-24-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)