Merck
AMBH2D6F5021
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.08
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2.2ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)9-3-1;;/h1-3,8H,4-5H2;2*1H
InChI Key
FZBCVKVGLQRBHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147740-02-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/147740-02-1.html