Merck
AMBH2D6F4FE9
Ambeed, Inc.
Methyl 1,4,6,7-tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1,4,6,7-tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-12-8(11)7-5-4-13-3-2-6(5)9-10-7/h2-4H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
ZWJXUKXNOYFBSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2133444-68-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2133444-68-3.html