Merck
AMBH2D6F4D73
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
Iupac Name
3-hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O2/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
ZRYCRPNCXLQHPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90111-15-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/90111-15-2.html