Merck
AMBH2D6F4B4B
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.55
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO3/c8-4-1-2-6(15-7(9,10)11)5(3-4)12(13)14/h1-3H
InChI Key
HJUSPAGBVDNGSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/448-38-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/448-38-4.html