Merck
AMBH2D6F497C
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.05
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-4-9-5-2-3-6(8)11-7(5)10-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
InChI Key
AXMQBOUOVYZIMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/219762-28-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/219762-28-4.html