Merck
AMBH2D6F4441
Ambeed, Inc.
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.03
MDL番号:
Iupac Name
3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-6-3-10-7-4-9-2-1-5(6)7/h1-4,10H
InChI Key
JCBUTJANQMHZJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956003-24-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/956003-24-0.html