Merck
AMBH2D6F4415
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.9
MDL番号:
Iupac Name
4,7-dibromo-2,1,3-benzoxadiazole
Inchi Code
1S/C6H2Br2N2O/c7-3-1-2-4(8)6-5(3)9-11-10-6/h1-2H
InChI Key
ZUGAIWASFADONS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54286-63-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54286-63-4.html