Merck
AMBH2D6F4040
Ambeed, Inc.
(4-Methyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.98
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-1H-indazol-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BN2O2/c1-5-6-4-10-11-8(6)3-2-7(5)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
IZIRYCSGUBTOOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245816-09-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1245816-09-4.html